Principaux documents
TMO140640
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Synonyme(s) :
multidish membrane insert, treated membrane insert
24 EACH
329,00 $
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EACH
329,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polycarbonate
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Fabricant/nom de marque
Nunc 140640
Dimension de pores
0.4 μm pore size
Type de liaison
cell culture treated
Description générale
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Informations légales
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Questions
  1. ich habe 6-wells plate for transwell assay bestellt. aber ich weiss nicht wie viel medium sollte ich in einen Well benutzen, um alle Zellen zu erreichen. Gibt es einen Protocol?
    1 answer
    1. This product has a working volume of 1.5 mL per well and a culture area of 3.14 cm2. The membrane has a pore density of <0.85 x 108 pores/cm2.