598101
Thioredoxin, Human, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
Thioredoxin, Human, Recombinant, E. coli, rhTRX
597,00 $
About This Item
597,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 9358
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥1.7 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Wollman, E.E., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 230, 602.
Masutani, H., et al. 1996. Immunol. Lett. 54, 67.
Saito, I., et al. 1996. Arthritis Rheumatism, 39, 773.
Saito, N., et al. 1995. J. Immunol. 154, 3194.
Buchanon, B.B., et al. 1994. Arch. Biochem. Biophys. 314, 257.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable