T8578
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, 2G10
Synonyme(s) :
Anti-β-Tubulin Class III, Anti-Neuron-specifc class III β-tubulin, Anti-TUBB4, Anti-Tubb3, Anti-Tubulin β-4, Anti-Tubulin β-III, Anti-Tubulin, β−3
243,00 $
About This Item
243,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-β-Tubulin III (neuronal) antibody, Mouse monoclonal, ~1.0 mg/mL, clone 2G10, purified from hybridoma cell culture
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using PC12 cell extract
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Description générale
Application
- Immunofluorescence.
- Immunocytochemistry.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable