Principaux documents
AB9354
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-Bêta tubuline III, Chemicon®, from chicken
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgY
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Description générale
Les tubulines, composants majeurs du cytosquelette cellulaire, forment des microtubules qui sont essentiels pour la structure cellulaire, la migration, la division cellulaire et le trafic intracellulaire. Il existe au moins trois types de tubulines : alpha, bêta et gamma. Chacune a un poids moléculaire de 55 kDa environ. Les microtubules sont de grandes structures (300 Å de diamètre) composées de sous-unités alpha et bêta alternées. Les composés qui bloquent la formation des microtubes, tels que le Taxol et les vinca-alcaloïdes (alcaloïdes de la pervenche), inhibent la division cellulaire et sont des agents anticancéreux efficaces. L'β-tubuline‎ de classe III est un élément de microtubules exprimé exclusivement dans les neurones et constitue un marqueur prisé spécifique des neurones dans les tissus.
Spécificité
Reconnaît la tubuline bêta III
Immunogène
Peptides de synthèse de la tubuline bêta III humaine/de rat.
Épitope : (Similaire à l'antigène TuJ1)
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunocytochimie :
une dilution au 1/1 000e-1/2 000e provenant d'un lot précédent a été utilisée en immunocytochimie sur des cellules fixées au paraformaldéhyde à 2 %.
Immunohistochimie :
une dilution au 1/1 000e-1/2 000e provenant d'un lot précédent a été utilisée en immunohistochimie sur des tissus fixés au paraformaldéhyde à 2 %.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-tubuline bêta III détecte le niveau de la tubuline bêta III. Il a été publié et validé pour une utilisation en IC, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la tubuline β-III dans 10 μg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
55 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1049
Forme physique
IgY de poulet polyclonale purifiée par affinité dans du PBS à pH 7,2, avec 0,02 % d'azoture de sodium.
Quatre anticorps différents ont été combinés pour fabriquer ce produit.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Il est recommandé de stocker l'anticorps dans l'obscurité. Au cours du transport, de petits volumes de produit peuvent parfois se retrouver piégés dans la bande scellée autour du bouchon du flacon. Pour les produits d'un volume inférieur ou égal à 200 µl, il est recommandé de tapoter délicatement le flacon sur une surface dure ou de le centrifuger brièvement dans une centrifugeuse de paillasse afin de déloger tout liquide éventuellement présent dans le bouchon du récipient.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral, culture neuronale
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Anesthetics interfere with the polarization of developing cortical neurons.
Mintz, CD; Smith, SC; Barrett, KM; Benson, DL
Journal of Neurosurgical Anesthesiology null
Loïs S Miraucourt et al.
PloS one, 7(1), e29086-e29086 (2012-01-14)
The developing retinotectal system of the Xenopus laevis tadpole is a model of choice for studying visual experience-dependent circuit maturation in the intact animal. The neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) has been shown to play a critical role in the formation
Letizia Ferroni et al.
International journal of molecular sciences, 16(3), 4666-4681 (2015-03-05)
Dental pulp tissue supports the vitality of the tooth, but it is particularly vulnerable to external insults, such as mechanical trauma, chemical irritation or microbial invasion, which can lead to tissue necrosis. In the present work, we present an endodontic
Xinmei Wen et al.
Neuron, 84(6), 1213-1225 (2014-12-19)
Expanded GGGGCC (G4C2) nucleotide repeats within the C9ORF72 gene are the most common genetic mutation associated with both amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD). Sense and antisense transcripts of these expansions are translated to form five dipeptide repeat
Xiaoyang Li et al.
Stem cells and development, 25(10), 803-813 (2016-03-30)
Spiral ganglion neurons (SGNs) are usually damaged in sensorineural hearing loss. SGN-derived neural stem cells (NSCs) have been identified and proposed to differentiate into neurons to replace damaged SGNs. However, it remains obscure whether SGN-NSC-derived neurons (ScNs) are electrophysiologically functional