T7392
D-(−)-Threose
≥60%, syrup
About This Item
Produits recommandés
Forme
syrup
Niveau de qualité
Activité optique
[α]20/D -16.4 to -9.8 °, c = 2% (w/v) in water
Concentration
≥60%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1COC(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-7H,1H2/t2-,3+,4?/m0/s1
Clé InChI
FMAORJIQYMIRHF-URORKIPUSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves