T7080
Tazarotene
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-[(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, AGN-190168, ethyl 6-[2-(4,4-dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl] nicotinate
104,00 $
About This Item
104,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to very faintly yellow
Solubilité
DMSO: >15 mg/mL
Auteur
Allergan
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ncc(cc3)C(=O)OCC)(C)C
InChI
1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
Clé InChI
OGQICQVSFDPSEI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.