T6819
Anti-phospho-Tau (pSer199/202) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-DDPAC, Anti-FTDP-17, Anti-MAPTL, Anti-MSTD, Anti-MTBT1, Anti-MTBT2, Anti-PPND, Anti-PPP1R103, Anti-TAU
1 200,00 $
About This Item
1 200,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer199/pSer202)
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Description générale
Immunogène
Application
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- western blot
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup