S2644
Anti-S-100 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-42C, Anti-ANX2LG, Anti-CAL1L, Anti-CLP11, Anti-Ca[1], Anti-GP11, Anti-P11, Anti-p10
719,00 $
About This Item
719,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, bovine, guinea pig, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-100 μg/mL using sections of human or rat cerebellum
microarray: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... S100a10(81778)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable