Principaux documents
T6754
Sigma-Aldrich
Thymidine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98%
25 MG
252,00 $
252,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
252,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2O7PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
252,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥98%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].CC1=CN(C2CC3OP(O)(=O)OCC3O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N2O7P.Na.H/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6-7(18-8)4-17-20(15,16)19-6;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,15,16)(H,11,13,14);;
Clé InChI
VPMQPENMZYNCDE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable