C9625
L-Carnosine
~99%
Synonyme(s) :
β-Alanyl-L-histidine
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Carnosine, ~99%, crystalline
Pureté
~99%
Forme
crystalline
Couleur
white to off-white
Pf
253 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable