Documents
T6412
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactose
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H36O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98%
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D 9.0 to 13.0 °, c = 1% (w/v) in chloroform
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1
Clé InChI
OGOMAWHSXRDAKZ-BJPULKCASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable