T6060
Thioperamide maleate salt
Synonyme(s) :
MR-12842, N-Cyclohexyl-4-(1H-imidazol-4-yl)-1-piperidinecarbothioamide maleate salt
About This Item
Produits recommandés
Solubilité
H2O: soluble 10 mg/mL
DMSO: soluble 12 mg/mL
ethanol: soluble 3 mg/mL
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.S=C(CC1CCCCC1)N2CCC(CC2)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C16H25N3S.C4H4O4/c20-16(10-13-4-2-1-3-5-13)19-8-6-14(7-9-19)15-11-17-12-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-14H,1-10H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
REZRBLGMJZZSID-BTJKTKAUSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable