Key Documents
T5537
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol dimethacrylate
~95% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)COO(CH2CH2O)3COC(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.32
Numéro Beilstein :
1797351
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Pureté
~95% (GC)
Contient
~80 ppm hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Clé InChI
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
332.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
167 °C - closed cup