14889
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
2,2′-(p-Tolylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, N-(p-Tolyl)diethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (NT)
Forme
solid
Point d'ébullition
338-340 °C (lit.)
Pf
49-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C11H17NO2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3
Clé InChI
JUVSRZCUMWZBFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable