Principaux documents
09896
Sigma-Aldrich
Boc-β-phenyl-Phe-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-L-phenylalanine, Boc-β,β-diphenyl-Ala-OH, Boc-3,3-diphenyl-L-alanine
1 G
256,00 $
256,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
256,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.40
Beilstein:
4880641
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
256,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
Clé InChI
TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable