T2700
TWEEN® 20
meets EP testing specifications
Synonyme(s) :
Monolaurate de polyoxyéthylènesorbitan, Monolaurate de polyéthylèneglycolsorbitan
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets EP testing specifications
Description
non-ionic
Forme
liquid
Poids mol.
~1228
Composition
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.059 mM
Température de transition
cloud point 76 °C
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves