T2551
Monoclonal Anti-Tenascin antibody produced in mouse
clone BC-24, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-Tenascin-N
654,00 $
About This Item
654,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BC-24, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:4,000 using protease-digested sections of adult human tissue.
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNN(63923)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable