T2507
Triosephosphate Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type I, ammonium sulfate suspension, ~10,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
About This Item
Produits recommandés
Type
Type I
Niveau de qualité
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
~10,000 units/mg protein
Poids mol.
53 kDa by equilibrium centrifugation
Activité étrangère
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase <0.01%
Température de stockage
2-8°C
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions