G1881
α-Glycerophosphate Dehydrogenase-Triosephosphate Isomerase from rabbit muscle
Type III, ammonium sulfate suspension
Synonyme(s) :
GDH/TIM, α-GDH-TPI
99,20 $
About This Item
99,20 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit muscle
Niveau de qualité
Type
Type III
Forme
ammonium sulfate suspension
GDH activity
75-200 units/mg protein (biuret)
TPI activity
750-2000 units/mg protein
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
α-Glycerophosphate Dehydrogenase-Triosephosphate isomerase (α-GDH-TPI or GDH/TIM) is an enzyme mixture of α-glycerophosphate dehydrogenase (GDH) and triosephosphate isomerase (TPI).
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions