475954
MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin
The MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, also referenced under CAS 299953-00-7, controls the biological activity of Mre11, component of the MRN (Mre11-Rad50-Nbs1) complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, (Z)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one, Mirin
165,00 $
About This Item
165,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red-orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1C(=N)NC(=O)C1=Cc2ccc(cc2)O
Clé InChI
YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Peterson, S., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 130.
Dupre, A., et al. 2008. Nature Chem. Biol.4, 119.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable