T1783
Tobramycin sulfate salt
aminoglycoside antibiotic
Synonyme(s) :
Nebramycin Factor 6 sulfate
103,00 $
About This Item
103,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces tenebrarius
Forme
powder
Puissance
634-739 μg per mg
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hygroscopic.)
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9.H2O4S/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18;1-5(2,3)4/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
Clé InChI
ZEUUPKVZFKBXPW-TWDWGCDDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode of Action: Binds to 70S ribosomal subunit; inhibits translocation; elicits miscoding.
Spectrum of Activity: Gram negative bacteria. Not effective against Enterococci.
Conditionnement
Attention
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.