Principaux documents
T1302
Sigma-Aldrich
TABS
≥97% (titration)
Synonyme(s) :
N-tris(Hydroxymethyl)methyl-4-aminobutanesulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (titration)
pH
8.2-9.6
Plage de pH utile
8.2-9.6
pKa (25 °C)
8.9
Chaîne SMILES 
OCC(CO)(CO)NCCCCS(O)(=O)=O
Liaison
Homolog of TES and TAPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers