Principaux documents
SYNS380221
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 200 mm , Bevel Tip, stainless steel
Synonyme(s) :
Synthware S380221, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
1 EACH
14,30 $
14,30 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EACH
14,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
14,30 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S380221
D.E. × L
1.2 mm × 200 mm , Bevel Tip
Calibre de l'aiguille
18 , Bevel Tip
Description générale
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.2mm, 18G, 200mm
Application
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.