SYNS389200
Synthware™ long syringe needle
O.D. × L 0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Synonyme(s) :
Synthware S389200, bevel tip needle, stainless steel syringe needle
14,30 $
About This Item
14,30 $
Produits recommandés
Caractéristiques
needle female luer lock
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S389200
D.E. × L
0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages