SRP8012
Jagged-1 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
JAG1, Protein jagged-1, Tweak-receptor, hJ1
317,00 $
About This Item
317,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
>90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
~150 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
≥0.2 mg/mL
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... JAG1(182)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable