SRP3325
Uterglobin Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
Clara cell phospholipid-binding protein, Secretoglobin family 1A member 1, Urinary protein 1
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
UTERGLOBULIN human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
8.0 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SCGB1A1(7356)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable