SRP3136
PAF-AH human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholine esterase, 2-acetyl-1-alkylglycerophosphocholine esterase, LDL-associated phospholipase A2, PAF 2-acylhydrolase, PAF acetylhydrolase
485,00 $
About This Item
485,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤0.1 ng/mL ED50
Poids mol.
47-55 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PLA2G7(7941)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable