511075
Platelet Activating Factor-16
≥98% (TLC), lyophilized solid, inflammation mediator, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Platelet Activating Factor-16, PAF (C₁₆), 1-O-Palmityl-2-acetyl- sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Hexadecyl-2-acetyl- sn-glycero-3-phosphocholine, PAF (C₁₆), 1-O-Palmityl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
product name
Platelet Activating Factor-16, A potent mediator of inflammation that increases vascular permeability. Activates MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK) in CHO cells.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: 0.5-1 mg/mL
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
Clé InChI
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK)
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Mori, M., et al. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.744, 107.
Pinckard, R.N., et al. 1992. J. Immunol.148, 3528.
Salari, H., et al. 1992. Biochem. Cell Biol.70, 129.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable