SRP3065
IGF-Binding Protein 6 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IBP-6
370,00 $
About This Item
370,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Essai
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
0.1-0.4 μg/mL
Poids mol.
23.0-30.0
Conditionnement
pkg of 20 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IGFBP6(3489)
Catégories apparentées
Description générale
Recombinant human IGF-BP6 has a calculated mass of 22.3kDa and consists of 213 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain.
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable