SRP2158
Pregnane X Receptor human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
BXR, ONR1, PAR, PAR1, PAR2, PARq, PRR, PXR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~51.6 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
650 μg/mL
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NR1I2(8856)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable