SRP2087
C-fos, proto oncogene human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
MCM1, c-fos serum response element-binding transcription factor, serum response factor
550,00 $
About This Item
550,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~53.3 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SRF(6722)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable