Principaux documents
SRP0620
Sigma-Aldrich
CD38, His-Tag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
100 μG
636,00 $
636,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
636,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
636,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
31 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD38(952)
Description générale
Human CD38, also known as cluster of differentiation 38 and cyclic ADP ribose hydrolase with C-terminal His-tag, GenBank Accession No. NM_001775, a.a. 43-300 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 31 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable