SRP0574
LAT, His-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonyme(s) :
linker for activation of T cells family member 1, phospho-tyrosine adapter protein, pp36
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
24.4 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... LAT(27040)
Description générale
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable