658548
AG 1478
InSolution, ≥98%, inhibitor EGF receptor tyrosine kinase
Synonyme(s) :
InSolution AG 1478
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
clearfaint tan
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
Clé InChI
GFNNBHLJANVSQV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Epidermal growth factor receptor kinase
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Fry, D.W., et al. 1994. Science265, 1093.
Osherov, N., and Levitski, A. 1994. Eur. J. Biochem.225, 1047.
Ward, W.H., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 48, 659.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)