Principaux documents
SRP0234
Sigma-Aldrich
PI3 kinase [p110a(E545K)/p85a] Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥55% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha, PtdIns-3-kinase p110
20 μG
721,00 $
721,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 μG
721,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
721,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥55% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥800 pmol/min-μg
Poids mol.
129 kDa
88 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Concentration
0.56 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PIK3CA(5290)
Description générale
Complex of N-terminal FLAG-tagged recombinant full-length human p110 (GenBank Accession No. U79143), with E545K mutation, and recombinant full length, human p85α (no tag, GenBank Accession No. XM_043865). Co-expressed in Sf9 cells in a Baculovirus expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Définition de l'unité
One unit of kinase activity is defined as the amount of enzyme required to produce 1 pmol of Phosphoinositol-3, 4,5-Trisphosphate/min at 37°C.
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1