SRP0140
PRMT1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ANM1, Arginine methyltransferase 1, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 2, HRMT1L2, Interferon receptor 1-bound protein 4 (IR1B4)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥50% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
68 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRMT1(3276)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires