Documents
SML3740
Sigma-Aldrich
PY-60
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Phenyl-N-[3-(2-thiazolyl)propyl]-3-isoxazolecarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H15N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
PY-60 is a potent and specific activator of the transcriptional coactivator Yes-associated protein 1 (YAP) signaling. It stimulates YAP-dependent expansion of epidermal keratinocytes in mouse. PY-60 binds directly to annexin A2 (ANXA2) causing its liberation and YAP activation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable