Principaux documents
SML3712
Sigma-Aldrich
NG-497
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-(4-Ethoxyphenyl)-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, 1-methylethyl ester, Isopropyl 6-(4-ethoxyphenyl)-4-methoxypicolinate, NG 497, NG497
5 MG
224,00 $
25 MG
901,00 $
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
224,00 $
25 MG
901,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.36
Code UNSPSC :
51111800
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC(OC)=CC(C2=CC=C(OCC)C=C2)=N1)OC(C)C
InChI
1S/C18H21NO4/c1-5-22-14-8-6-13(7-9-14)16-10-15(21-4)11-17(19-16)18(20)23-12(2)3/h6-12H,5H2,1-4H3
Clé InChI
VYEIBLWRGBQRPI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NG-497 is a non-cytotoxic, substrate-competitive, reversible and highly selective human/primate adipose triglyceride lipase (ATGL; IPLA2-zeta; PNPLA2) inhibitor (IC50 = 1 μM, Ki = 0.5 μM) with little activity toward related human lipid hydrolases or ATGL orthologues from other species (<20% inhibition of mouse, rat, goat, pig, dog, marmoset ATGL at 50 μM). NG-497 abolishes hormone-induced lipolysis in human adipocytes (IC50 = 1.5 and 0.5 μM against 1 μM isoproterenol-induced total or hormonesensitive lipase (HSL)-independent FA release in Simpson-Golabi-Behmel syndrome adipocytes), but not in HepG2 that lacks ATGL hydrolase activity.
Non-cytotoxic, substrate-competitive, reversible and highly selective human/primate adipose triglyceride lipase (ATGL; IPLA2-zeta; PNPLA2) inhibitor.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gernot F Grabner et al.
Journal of the American Chemical Society, 144(14), 6237-6250 (2022-04-02)
Chronically elevated circulating fatty acid levels promote lipid accumulation in nonadipose tissues and cause lipotoxicity. Adipose triglyceride lipase (ATGL) critically determines the release of fatty acids from white adipose tissue, and accumulating evidence suggests that inactivation of ATGL has beneficial