SML3652
TASP0277308
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3,4-Dichloro-N-(1-(4-ethyl-5-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenoxy)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl)benzenesulfonamide, 3,4-Dichloro-N-[(1R)-1-[4-ethyl-5-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenoxy]-4H-1,2,4-triazol-3-yl]ethyl]benzenesulfonamide, TASP 0277308, TASP-0277308
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable