921351
Reduced graphene oxide enhanced PAQS composite for battery
Synonyme(s) :
Poly(anthraquinonyl sulfide) (PAQS) reduced graphene oxide
355,00 $
About This Item
355,00 $
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.