MilliporeSigma
Passer à
F112
(+)-Fenfluramine hydrochloride
serotonin uptake inhibitor, powder
Synonyme(s) :
(+)-N-Ethyl-α-methyl-m-[trifluoromethyl]phenethylamine hydrochloride, Dexfenfluramine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
423,00 $
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 430,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16F3N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
221-806-0
MDL number:
Form:
powder
423,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
(+)-Fenfluramine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule IV
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CCN[C@@H](C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ZXKXJHAOUFHNAS-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic.
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic. (+)-Fenfluramine is neurotoxic on prolonged administration or at high dosage. (+)-Fenfluramine releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism.
Other Notes
Active isomer
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
S9944SML0460N1415
description
-
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV
drug control
USDEA Schedule IV
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
solubility
DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
white to off-white
color
white
color
white to beige
color
white to off-white
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 3
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges