Principaux documents
SML3473
Sigma-Aldrich
144DG11
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2-Dihydro-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]-2-oxo-4-pyridinecarboxamide, 2-Hydroxy-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-((3-methylthiophen-2-yl)methyl)isonicotinamide
5 MG
88,00 $
25 MG
354,00 $
88,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
88,00 $
25 MG
354,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H20N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.41
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
88,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder or solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Application(s)
research use
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=NC(C)=CC(C(N(CCOC)CC2=C(C)C=CS2)=O)=C1
Clé InChI
BBEZNLRXWCUHAJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
144DG11 is a polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 and increases autophagic flux in adult polyglucosan body disease (APBD) primary fibroblasts (50 μM for 24 hrs), resulting in an enhanced glycophagy, respiratory and glycolytic ATP production. 144DG11 prolongs survival and improves motor parameters of Gbe(ys/ys) mice in vivo (250 mg/150 μL/kg 2x per wk via i.v. for 1 month, then s.c.), a murine APBD model, by reducing PG and glycogen levels in brain, liver, heart, and peripheral nerve with good pharmacokinetic properties and no adverse effects to the animals.
Polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 in cultures and in vivo.
Clause de non-responsabilité
For research use only
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable