Principaux documents
SML3449
Sigma-Aldrich
Artepillin C analog A57
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Oxazolidinone, 3-[(2E)-3-[1,1′-biphenyl]-3-yl-1-oxo-2-propen-1-yl]-4-phenyl-, (4S)- (ACI)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.41
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Artepillin C analog 57 is a potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice. It suppresses CREB/CRTC2-mediated gluconeogenic and SREBP transcriptions.
Potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable