G9548
Glabridin
≥98% (HPLC), powder, isoflavan
Synonyme(s) :
4-[(3R)-3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl]-1,3-benzenediol, Glabridin, (R)-4-(3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl)-1,3-benzenediol
137,00 $
About This Item
137,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Glabridin, ≥98% (HPLC), powder
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC1(C)Oc2ccc3C[C@@H](COc3c2C=C1)c4ccc(O)cc4O
InChI
1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
LBQIJVLKGVZRIW-ZDUSSCGKSA-N
Application
- to analyze its transthyretin (TTR)-stabilizing effect in plasma of healthy volunteers[1]
- as a standard in proton nuclear magnetic resonance (1H NMR) to study the interaction between glabridin and human serum albumin using multi-spectroscopic and molecular docking techniques[2]
- to study its effect on nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor pyrin-domain-containing protein 3 (NLRP3) inflammasome activation[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3