SML3015
Arimoclomol maleate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+)-(R)-N-[2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]pyridine-1-oxide-3-carboximidoyl chloride, maleate salt, (R)-3-(Chloro(2-hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxyimino)methyl)pyridine 1-oxide, maleate salt, Anti-neurodegeneration agent 1, BRX 220, BRX-220, BRX220, N-[(2R)-2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3-pyridinecarboximidoyl chloride 1-oxide, maleate salt, maleate salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl/C(C1=CC=C[N+]([O-])=C1)=N\OC[C@@H](CN2CCCCC2)O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C14H20ClN3O3.C4H4O4/c15-14(12-5-4-8-18(20)9-12)16-21-11-13(19)10-17-6-2-1-3-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,13,19H,1-3,6-7,10-11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-;/m1./s1
Clé InChI
OHUSJUJCPWMZKR-FEGZNKODSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable