Principaux documents
SML2765
Sigma-Aldrich
Glutor
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-6-Methyl-5-(4-morpholinobenzyl)-4-oxo-2-phenyl-N-(pyridin-3-ylmethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-6-carboxamide
5 MG
168,00 $
25 MG
544,00 $
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
168,00 $
25 MG
544,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H32N6O3
Poids moléculaire :
536.62
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Glutor is a potent inhibitor of glucose uptake that targets glucose transporters GLUT1, -2, and -3. Inhibition of glucose uptake by glutor leads to upregulation of GLUT3 and GLUT1 expression. Glutor potently and selectively suppresses growth of a variety of cancer cell lines. Glutor and glutaminase inhibitor CB-839 synergistically inhibit tumor cell growth.
potent inhibitor of glucose uptake that targets glucose transporters GLUT-1, -2, and -3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Elena S Reckzeh et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1214-1228 (2019-07-16)
Cancer cells sustain growth by altering their metabolism to accelerated aerobic glycolysis accompanied by increased glucose demand and employ glutamine as additional nutrient source. This metabolic adaptation induces upregulation of glucose transporters GLUT-1 and -3, and simultaneous targeting of both