SML2973
MCA-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-NH2 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-(7-methoxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-yl)acetyl]-L-alanyl-L-valyl-L-leucyl-L-glutaminyl-L-serylglycyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-N6-(2,4-dinitrophenyl)-L-lysyl-L-Lysinamide trifluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
film or powder
Couleur
white to yellow
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable