Principaux documents
SAE0181
Sigma-Aldrich
3CL, Mpro protease chromogenic substrate peptide
pNA-Peptide substrate, ≥95% (HPLC), lyophilized
Synonyme(s) :
3CL protease peptide, COVID-19 detection, Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
5 MG
620,00 $
620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
620,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.22
620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
3CL, Mpro protease chromogenic substrate peptide, pNA-Peptide substrate, lyophilized
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
This peptide is a substrate for the Main protease from SARS-Cov2, 3CL protease (Mpro), . This substrate allows measurement of the activity of 3CL protease using a standard plate reader or spectrophotometer.
Proteolytic cleavage by 3CL protease will release the free pNA group from the peptide (sequence TSAVLQ) with maximum absorption peak at 405 nm (A4051μM = 0.00916)
Peptide sequence: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable