SML2961
GRL-0617
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Amino-2-methyl-N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]benzamide, GRL 0617, GRL0617
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -72.0 to -82.0°, c = 0.5 in chloroform-d
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H20N2O/c1-14-9-10-17(21)13-19(14)20(23)22-12-11-16-7-4-6-15-5-2-3-8-18(15)16/h2-10,13H,11-12,21H2,1H3,(H,22,23)
Clé InChI
SVHZQKLXYGYSMU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable