SML2791
SBI-797812
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl)-phenyl]-3-pyridin-4-ylmethylurea, N-[4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylsulfonyl)phenyl]-N′-(4-pyridinylmethyl)-urea
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N(C2)C[C@H]3O[C@@H]2CC3)=O)C=C1)NCC4=CC=NC=C4
InChI
1S/C19H22N4O4S/c24-19(21-11-14-7-9-20-10-8-14)22-15-1-5-18(6-2-15)28(25,26)23-12-16-3-4-17(13-23)27-16/h1-2,5-10,16-17H,3-4,11-13H2,(H2,21,22,24)/t16-,17+
Clé InChI
KTSOHNHLOLGQCY-CALCHBBNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable